Descripción
- Estilo de tapón: Disponible con tapón con ventilación, fenólico o cierre hermético
- 75 cm2 de área de crecimiento celular
- Menos esquinas para raspar más fácilmente
- Agarre sencillo con un mejor acceso al tapón
- Superficie con tratamiento para cultivo de tejidos
- Apirógenas
- La resina cumple las especificaciones de la USP clase VI
- Estéril a SAL 10-6
- 100 % a prueba de fugas
- Accesorios compatibles con BSE/TSE
- Cuello inclinado
- Graduaciones moldeadas para ofrecer una estimación de medición volumétrica
- Eliminación opcional de líquido a través de la pipeta de inmersión
- Acceso para pipetas de hasta 50 ml
- Diseño de apilamiento estable
- Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Fabricado conforme a las normas de cGMP
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 9,2 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 275 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 100/Cs. |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Mostrar más |
Productos solo para su uso en investigación.No se han concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.