Learn More
Corning™ Placas de cultivo tratadas para cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10117320 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de cultivo:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forma:
Cuadrado
Redonda
Cuadriculado:
No cuadriculado
Rejilla
N.° por paquete:
10/Pq.
20/Paq.
4/Pq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 16
paquete de 480
paquete de 500
paquete de 60
Código de producto. 10117320
Marca: Corning™ 430599
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tratadas para el cultivo de células (TC) para mejor adherencia y crecimiento de las células dependientes de anclaje. Las placas de cultivo tratadas para cultivo de células Corning™ proporcionan una solución ideal para el cultivo y mantenimiento de células in vitro.
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
  • Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
  • Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
  • Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Estéril
  • Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 45 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 148 cm2
Desechables
Cuadriculado No cuadriculado
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
Volumen de trabajo (métrico) 30 a 45 mL
Incluye Tapa
N.º por caja 60/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.
Tamaño 150 mm diá.
Altura (métrico) 25 mm
Diámetro (métrico) 150 mm