Learn More
Corning™ Placas de cultivo tratadas para cultivo celular
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de cultivo:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forma:
Cuadrado
Redonda
Cuadriculado:
No cuadriculado
Rejilla
N.° por paquete:
10/Pq.
20/Paq.
4/Pq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 16
paquete de 480
paquete de 500
paquete de 60
Descripción
- La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
- Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
- Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
- Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
- Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Estéril
- Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 150 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 500 cm2 |
| Desechables | Sí |
| Cuadriculado | No cuadriculado |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |