Learn More
Corning™ Placas de cultivo tratadas para cultivo celular
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10556661 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forma:
Cuadrado
Redonda
Cuadriculado:
No cuadriculado
Rejilla
N.° por paquete:
10/Pq.
20/Paq.
4/Pq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 16
paquete de 480
paquete de 500
paquete de 60
Código de producto. Área de cultivo Forma Cuadriculado N.° por paquete unitSize
10556661 9 cm2 Redonda No cuadriculado 20/Paq. paquete de 500
10310272 21 cm2 Redonda Rejilla 20/Paq. paquete de 500
10350602 500 cm2 Cuadrado No cuadriculado 4/Pq. paquete de 16
10095381 55 cm2 Redonda No cuadriculado 10/Pq. paquete de 480
10634141 21 cm2 Redonda No cuadriculado 20/Paq. paquete de 500
10075371 55 cm2 Redonda No cuadriculado 20/Paq. 500 PCS
10117320 148 cm2 Redonda No cuadriculado 5/Paq. paquete de 60
7 options
Código de producto. 10556661
Marca: Corning™ 430165
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tratadas para el cultivo de células (TC) para mejor adherencia y crecimiento de las células dependientes de anclaje. Las placas de cultivo tratadas para cultivo de células Corning™ proporcionan una solución ideal para el cultivo y mantenimiento de células in vitro.
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
  • Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
  • Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
  • Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Estéril
  • Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2,7 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 9 cm2
Desechables
Cuadriculado No cuadriculado
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
Volumen de trabajo (métrico) 1,8 a 2,7 mL
Incluye Tapa
N.º por caja 500/Cajas de cartón
N.° por paquete 20/Paq.
Tamaño 35 mm diá.
Altura (métrico) 10 mm
Diámetro (métrico) 35 mm