Learn More
Corning™ PYREX™ TD Disposable Shorty Serological Pipets, Sterile
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
50 ml
Longitud (métrico):
215 mm
358 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
paquete de 50
Descripción
Estas pequeñas pipetas, calibradas para administración con soplado, son ideales para usar en áreas confinadas. Los tamaños de 5, 10 y 25 ml tienen partes superiores mecanizadas. Las graduaciones negativas de cada pipeta permiten que se puedan utilizar en procedimientos serológicos y de medición. Envasadas en bolsas de plástico para que se puedan retirar varias sin contaminar todo el envase. La codificación de color ISO se imprime directamente en la tira de apertura.
No pipetee con la boca. Recomendamos que se use un dispositivo de pipeteo mecánico.
El producto con n.º de cat. 7078B-50 presenta graduaciones negativas e inversas.
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Sí |
| Calibrado | Sí |
| Material | Pyrex™ |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Longitud (imperial) | 8,4 in |
| Graduaciones negativas | 3 ml |
| Estilo de punta | Redondo |
| Tipo de empaquetado | Multipack |
| Mostrar más |