Learn More
Corning™ Tiras de tubos para PCR de polipropileno con 8 pocillos Thermowell™ GOLD
Tienda Corning Productos
Description
Las tiras de tubos constan de ocho tubos de polipropileno de pared fina de 0,2 ml conectados entre sí. Los conectores dobles entre los tubos adyacentes que la tira se rompa accidentalmente durante la manipulación de las muestras. Las tiras de tubos están diseñadas para un ajuste preciso en los termocicladores a fin de optimizar la transferencia de calor. Las tiras de tapones Thermowell GOLD se venden por separado de las tiras de tubos Thermowell GOLD. Las tiras de tubos y las tiras de tapones Thermowell originales se embalan juntas. Las tiras de tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, y son esterilizables en autoclave a 121 °C.
Los modelos con n.º de cat. 6547 tienen 60 de cada color por bolsa; 1 bolsa de cada color por caja.
El n.º de cat. 3742 está diseñado para PCR en tiempo real. Apto para su uso con tiras de tubos de PCR Thermowell GOLD de 0,2 ml 1 x 8 y microplacas de 96 pocillos.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 125/Paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | No se incluye |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.