Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato de dos y tres litros
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10410292 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
3000 mL
Forma del fondo:
Abombado
Sin deflector
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 4
Código de producto. 10410292
Marca: Corning™ 431253
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer desechables de dos y tres litros Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
  • El diseño de Fernbach aumenta el área de superficie para el intercambio de gases.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideal para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Los fondos con deflector mejoran la mezcla y aumentan el intercambio de gas
  • Tapones de ventilación suministrados en cada caja para aplicaciones que requieren intercambio de gases estériles
  • Esterilizados mediante radiación gamma y apirógenos.
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 101,44 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción Estilo superior: de rosca
Capacidad (métrico) 3000 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cultivo con agitador
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Desechables
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Abombado
Tipo de tapón Ventilado
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.