Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato de dos y tres litros
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer desechables de dos y tres litros Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
Marca: Corning™ 431255
Descripción
- El diseño de Fernbach aumenta el área de superficie para el intercambio de gases.
- Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
- Ideal para aplicaciones de cultivos en agitador
- Los fondos con deflector mejoran la mezcla y aumentan el intercambio de gas
- Tapones de ventilación suministrados en cada caja para aplicaciones que requieren intercambio de gases estériles
- Esterilizados mediante radiación gamma y apirógenos.
- Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
67,6 oz | |
Polipropileno | |
2000 mL | |
Para aplicaciones de cultivo con agitador | |
Boca ancha | |
1/Paq. | |
Ancha | |
Sin deflector |
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
Policarbonato | |
100 mL | |
6/Cs. | |
Sí | |
Estéril | |
Ventilado |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.