Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10414673 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Rosca
Rosca, ventilado
Incluye:
Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra
Tapón de llenado de polietileno de 33 mm con tubos de 6,4 mm de DI; con un acoplamiento de grado médico macho y un tapón de cierre de grado médico hembra
Tubos de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y un filtro de 37 mm
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. 10414673
Marca: Corning™ 3339
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
  • Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Diámetro exterior del cuello (métrico) 3,3 cm
Para utilizar con (aplicación) Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Incluye Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra
Tipo de producto Tapón, llenado
Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Rosca
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.