Descripción
- Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 3,3 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el llenado, la ventilación y la manipulación, permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación |
| Incluye | Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm |
| Tipo de producto | Tapón, llenado |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Rosca, ventilado |