Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Marca: Corning™ 3969
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
Descripción
- Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Negro | |
3,3 cm | |
Tapón | |
Estériles |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Utilizado en sistemas cerrados o aplicaciones en las que no es necesaria la ventilación | |
Sí | |
Rosca |