Learn More
Corning™ Microplacas transparentes a la luz UV
GREENER_CHOICE
Diseñadas con un fondo de pocillo transparente a UV para determinar concentraciones de proteínas y ácidos nucleicos. Las microplacas transparentes a UV Corning™ permiten lecturas de absorbancia de UV con bajo nivel de fondo, especialmente de 260 a 280 nm.
Marca:  Corning™ 3635
721.08 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10288521
  • 888.50€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñadas con un fondo de pocillo transparente a UV para determinar concentraciones de proteínas y ácidos nucleicos. Las microplacas transparentes a UV Corning™ permiten lecturas de absorbancia de UV con bajo nivel de fondo, especialmente de 260 a 280 nm.
Estas microplacas tienen un fondo transparente para UV único, ideal para determinar las concentraciones de proteínas y/o ácidos nucleicos. El fondo transparente para UV está moldeado en la parte superior sin adhesivos para una mayor resistencia y máxima resistencia a las fugas. Estas microplacas son para un bajo fondo y un rendimiento uniforme a 260 nm y 280 nm. Su amplio rango de detección lineal permite la detección fiable de concentraciones altas y bajas de biomoléculas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Sin tapa
2 envases interiores de 25
Microplaca transparente a UV
370 μl
De 75 to 200 μl
Plano
50/caja
50/caja
Estándar
8 x 12
Transparente
Plástico
96
No estéril
Determinar las concentraciones de proteínas o ácidos nucleicos, ofrece uniformidad entre pocillos, uniforme con bajo fondo y cero diafonía
25/Paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Microplacas transparentes a la luz UV > 370 μl; estándar