Learn More
Falcon™ Tapones de rosca ventilados para matraces
Diseñados para su uso con matraces Falcon de 25, 75 y 175 cm2
98.05€ - 155.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno |
---|---|
Color | Azul |
Incluye | Ventilación de membrana de 0,2 μm |
Tipo de producto | Tapón, ventilado |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10256821
|
Falcon™
354637 |
Matraces Falcon™ de 25 cm2 |
127.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10204861
|
Falcon™
354638 |
Matraces Falcon™ de 75 cm2 |
155.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10709471
|
Falcon™
354639 |
Matraces Falcon™ de 175 cm2 |
98.05€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polietileno
- Contienen una ventilación de membrana de 0.2 μm que permite el intercambio de gases uniforme a la vez que evita el paso de bacterias y hongos, lo que reduce el riesgo de contaminación que normalmente se asocia al cultivo celular estándar durante la incubación al descubierto
- No estériles
Especificaciones
Polietileno | |
Ventilación de membrana de 0,2 μm | |
Estéril |
Azul | |
Tapón, ventilado | |
Tapón de rosca |