Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Corona
La pala de microfibra lavable está tratada para repeler todo tipo de suciedad, gérmenes y bacterias. Zapato muy transpirable y cómodo para todo el día. Las suelas de retorno de energía evitan la fatiga y mantienen al usuario descansado, alerta, con los pies seguros y estables incluso en caso de producirse un vertido.
118.72€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Blanco |
Diseñar | Corona |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958721
|
Emma Safety Footwear
MM54454037 |
37 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968721
|
Emma Safety Footwear
MM54454038 |
38 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978721
|
Emma Safety Footwear
MM54454039 |
39 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988721
|
Emma Safety Footwear
MM54454040 |
40 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998721
|
Emma Safety Footwear
MM54454041 |
41 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908731
|
Emma Safety Footwear
MM54454042 |
42 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15918731
|
Emma Safety Footwear
MM54454043 |
43 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15928731
|
Emma Safety Footwear
MM54454044 |
44 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15938731
|
Emma Safety Footwear
MM54454045 |
45 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15948731
|
Emma Safety Footwear
MM54454046 |
46 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15958731
|
Emma Safety Footwear
MM54454047 |
47 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968731
|
Emma Safety Footwear
MM54454048 |
48 |
118.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Estructura de microfibra
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Blanco | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Corona | |
Microfibra |