Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA competitivo de cortisol humano
ELISA competitivo
Marca: Invitrogen™ EIAHCORX10
Includes: Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Descripción
The Human Cortisol ELISA quantitates Cortisol in human serum,plasma,urine,saliva,dried fecal extracts or or cell culture medium.
Principle of the method
The Cortisol Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure cortisol present in dried fecal extracts,saliva,urine,serum,plasma,and tissue culture media samples. Total cortisol is measured in extracted samples and in serum and plasma,and free cortisol in saliva and urine. A cortisol standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture mouse antibodies. A cortisol-peroxidase conjugate is added to the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a monoclonal antibody to cortisol. After a 1-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound cortisol-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El cortisol es el glucocorticoide más potente producido por la glándula suprarrenal humana. Se sintetiza a partir del colesterol y su producción es estimulada por la hormona adrenocorticotrópica hipofisaria (ACTH), que está regulada por el factor liberador de corticotropina (CRF). Las secreciones de ACTH y CRF se inhiben por los altos niveles de cortisol en un bucle de retroalimentación negativa. En el plasma, la mayoría del cortisol se une con alta afinidad a la globulina enlazante de corticosteroides (CBG o transcotina). El cortisol actúa a través de receptores intracelulares específicos y afecta a numerosos sistemas fisiológicos, incluyendo la función inmune, la regulación de la glucosa, el tono vascular y el metabolismo óseo.
Especificaciones
100-3200 pg/ml | |
Kit de ELISA competitivo de cortisol | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Kit de ELISA | |
10 x 96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas | |
8,1% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
50 μl de extracto fecal; 1 μl de plasma; 12,5 μl de saliva; 1 μl de suero; 50 μl de sobrenadante; 6,25 μl de orina | |
Humano | |
1 h 30 min |
17,3 pg | |
Ensayo multiplex en la plataforma Luminex | |
Fluorescencia | |
Extracto fecal, Orina, Plasma, Saliva, Sobrenadante, Suero | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
8,8% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Inflamación | |
-20 °C | |
1 h 20 min |