Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de color blanco o negro de fondo transparente y 96 pocillos
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de color negro o blanco de fondo transparente y 96 pocillos Corning™ permiten la visualización microscópica directa. Para ensayos de fluorescencia y luminiscencia, ensayos moleculares y basados en células.
Marca: Corning™ 3631
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliestireno moldeado, con paredes opacas y fondos ópticamente transparentes
- Los fondos son un 60 % más delgados que los de las microplacas de poliestireno convencionales para proporcionar una fluorescencia de fondo más baja y permitir lecturas de hasta 340 nm
- Paredes opacas de color negro o blanco que evitan la diafonía entre pocillos
- Recomendadas para volúmenes de trabajo de 75 a 200 μl
- Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo, o cultivo de tejido tratado para el crecimiento celular
- Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones, ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Información de órdenes
Los modelos con n.ºcat. 07-200-568 también están disponibles en packs de 25.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Negro, Fondo transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100 |
Sin tapa | |
4 envases interiores de 25 | |
EIA/RIA | |
360 μl | |
De 75 to 200 μl | |
Sin tratar | |
De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas | |
100/caja |