Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Color:negro; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: Corning™ 3916
Detalles adicionales : Peso : 6.68250kg
Descripción
- Diafonía mínima de pozo a pozo
- Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y tienen luminiscencia de fondo baja
- Microplacas negras que tienen fluorescencia de fondo baja y minimizan la dispersión de luz
- Volúmenes de trabajo recomendados de 75 a 200 μl
- Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo, o cultivo de tejido tratado para el crecimiento celular
- Poliestireno de grado médico
- Volumen de pocillo: De 320 µl a 360 µl
- Volumen de trabajo: De 75 µl a 200 µl
- Opción de fondo plano, redondo o en forma de V
- Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones, ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 75 a 200 μl | |
Cultivo celular | |
Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje |
Con tapa | |
Negro | |
96 | |
Estériles | |
Plano | |
100/caja |