Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Color:blanco. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
Marca:  Corning™ 3917
606.38 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10167481
  • 698.89€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diafonía mínima de pozo a pozo
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo
  • Volúmenes de trabajo recomendados de 75 a 200 μl
  • Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo, o cultivo de tejido tratado para el crecimiento celular
  • Poliestireno de grado médico
  • volumen del pocillo: 320μDe  l a 360 μl
  • Volumen de trabajo: 75μDe  l a 200 μl
  • Opción de fondo plano, redondo o en forma de V
  • Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
  • Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
  • Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones, ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
  • Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Blanco
Poliestireno
De 75 to 200 μl
Cultivo celular
Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje
Con tapa
20/paq., 100/caja
Placa de ensayo
96
Estéril
Plano
100/caja
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos > Tratamiento para cultivo tisular; Blanco; pocillos planos; estéril