Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10731463 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10731463 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10731463
Marca: Corning™ 3369
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™ ofrecen una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 96 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Alta adherencia
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Unión alta
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Unión alta
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Con capacidad para medio de unión (> 10 kD) y biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrofóbicas.
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Cantidad 100/caja