Información de órdenes
Las tapas no están disponibles.Se suministra en paquetes de 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | PVC |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 50 a 150 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |