Learn More
Corning™ Placas de zona media de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10171912 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10171912 Negro paquete de 100
1 options
Código de producto. 10171912
Marca: Corning™ 3686
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre en valiosos reactivos gracias a la reducción de la cantidad de reactivo necesario por pocillo, al tiempo que conserva la capacidad de lectura de los lectores de microplacas estándar. Las microplacas de media área Corning™ de 96 pocillos son una solución económica para todas las necesidades diagnósticas de sus ensayos y están disponibles en diferentes colores y tratamientos.
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras alfanumérico
    Formato Zona media
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase 4 envases interiores de 25
    Color Negro
    Para utilizar con (equipo) Lectores de placa
    Material Poliestireno
    Volumen del pocillo (métrico) 190 μl
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 125 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie No adherente
    Forma del pocillo Plano
    Para utilizar con (aplicación) Minimización de la adherencia de proteínas y ácidos nucleicos
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Cantidad 100/caja
    Color de pocillo Negro