Learn More
Corning™ 96 pocillos, no tratado, fondo plano, microplaca de media área
GREENER_CHOICE
Color:blanco; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
Marca:  Corning™ 3693
Código de producto. 10174381
  • 636.78€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    alfanumérico
    Sin tapa
    Blanco
    Poliestireno
    De 25 to 125 μl
    Sin tratar
    Adecuado para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie
    25/Paq.
    Zona media
    8 x 12
    Lectores de placa
    96
    No estéril
    Plano
    100/caja
    100/caja
    Documentos
    Product Information
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Corning™ 96 pocillos, no tratado, fondo plano, microplaca de media área > Blanco; Media área; no; Ninguno; plano