Learn More
Corning™ Cinta de sellado de aluminio para microplacas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10629141 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 384 pocillos
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 10629141
Marca: Corning™ 6570
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación. La cinta de sellado de aluminio de microplacas de 384 pocillos Corning™ permite el funcionamiento sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapas calentadas.
  • Fácil de aplicar y quitar para almacenamiento a corto y largo plazo
  • Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación
  • La cinta de sellado de aluminio (núm. cat. 6569 y 6570) es apta para un uso a entre -80 °C y 150 °C, no es transparente y es perforable.
  • La cinta de sellado transpirable (núm. cat. 3345) permite el intercambio de gases a través de la superficie.
  • La cinta de sellado para óptica universal (núm. cat. 6575) es apta para un uso a entre -70 °C y 100 °C, y es transparente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Esterilidad No estéril
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 100/paq.
Para utilizar con (aplicación) Fácil aplicación y eliminación para almacenamiento a corto y a largo plazo, proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y condensación, además de permitir un funcionamiento sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapa calefactada
Tipo de producto Cinta de sellado
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C a +150°C
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos