Learn More
Corning™ Cinta de sellado de aluminio para microplacas
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 384 pocillos
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Descripción
- Fácil de aplicar y quitar para almacenamiento a corto y largo plazo
- Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación
- La cinta de sellado de aluminio (núm. cat. 6569 y 6570) es apta para un uso a entre -80 °C y 150 °C, no es transparente y es perforable.
- La cinta de sellado transpirable (núm. cat. 3345) permite el intercambio de gases a través de la superficie.
- La cinta de sellado para óptica universal (núm. cat. 6575) es apta para un uso a entre -70 °C y 100 °C, y es transparente.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Fácil aplicación y eliminación para almacenamiento a corto y a largo plazo, proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y condensación, además de permitir un funcionamiento sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapa calefactada |
| Tipo de producto | Cinta de sellado |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -80°C a +150°C |
| Plate Compatibility | Placa de 384 pocillos |