Learn More
Corning™ Adaptador de aspiración de 8 canales
Para su uso con el aspirador de vacío. El adaptador de 8 canales del accesorio aspirador de vacío Corning™ se puede utilizar para eliminar las soluciones y medios de 8 pocillos de forma simultánea en una placa de 96 pocillos.
Marca: Corning™ 4931
260.30 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Este es un adaptador de 8 canales que encaja en el aspirador (ref. 4930) para que pueda usarse para extraer medios y soluciones de 8 pocillos de forma simultánea en una placa de 96 pocillos. Consulte la ficha de accesorios que aparece a continuación.
Especificaciones
Puntas de pipeta desechables de 1-200 μl estándar | |
8 | |
Puntas de pipeta desechables |
No autoclavable | |
Adaptador |