Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos transparentes tratadas con TC de 24 pocillos Costar™, envueltas individualmente, estériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10380932 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,6 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10380932 1,6 cm paquete de 50
1 options
Código de producto. 10380932
Marca: Corning™ 3526
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas tratadas para cultivo de tejidos para ofrecer una adhesión celular excelente. Las microplacas para cultivo de células de fondo plano Corning™ Costar™ proporcionan un excelente dispositivo para las pruebas de diagnóstico cuando la adhesión celular es esencial.
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
  • Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 4 x 6
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 0,57 mL (pocillo)
Color Transparente
Área de cultivo 1,9 cm2 1,9 cm cuadrados
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Placa Multi-Pocillos
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 mL
Número de pocillos 24
Incluye Tapa
N.º por caja 50/Cajas de cartón
N.° por paquete 1/Paq.
Envase Envueltas individualmente
Cantidad 50/Cajas de cartón
Diámetro (métrico) 1,6 cm