Learn More
Corning™ Matraces triangulares para cultivo celular Costar™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color del tapón:
Naranja
Negro
Estilo de cuello:
Angular
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 500
Descripción
- El poliestireno de grado médico es estéril y no pirogénico
- Con tratamiento para cultivo de tejidos para promover un crecimiento y fijación celular óptimos
- El diseño de cuello inclinado patentado mejora la accesibilidad para monocapa celular y mejora la manipulación general
- Graduados
- Superficies de etiquetado mate
- Aberturas de cuello extraanchas para facilitar el pipeteo
- Número de lote y número de catálogo impresos en cada matraz
- Tapones con filtro ventilados
- Maximice el intercambio de gases al tiempo que minimiza la posibilidad de contaminación
- La membrana hidrófoba de tamaño de poro de 0,2 μm garantiza un intercambio uniforme de gases sin necesidad de aflojar el tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | HDPE |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una óptima fijación y crecimiento celular |
| Estilo de cuello | Recto |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 5/paquete |
| Forma | Triangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado para cultivo de tejidos |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |