Learn More
Corning™ Dispositivos centrífugos Costar™: Spin-X™ LC
Gestiona volúmenes de agitación de hasta 500 μl. Dispositivos centrífugos Corning™ Costar ™ Spin-X™ LC incluye una membrana de nailon para aplicaciones como la preparación de muestras para HPLC.
Marca:  Corning™ 8170
398.29 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10430672
  • 419.25€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 15-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los filtros para tubos de centrífuga Spin-X constan de una unidad de filtración con membrana dentro de un tubo para microcentrífuga.
  • Usos: Eliminación de bacterias, células y partículas de líquidos; preparación de muestras para HPLC; eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida. La RCF máxima es de 16,000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
No estéril
0,5 mL
0,45 μm
Spin-X LC
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Dispositivos centrífugos Costar™: Spin-X™ LC > Nailon; 0,45 μm; no