Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos transparentes Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11309504 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de cultivo:
1,9 cm2
3,8 cm2
9,5 cm2
Volumen del pocillo (métrico):
3,4 mL
6,9 ml
16,8 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11309504
Marca: Corning™ 3738
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De naturaleza hidrófoba y para la adherencia de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Las placas transparentes de pocillos múltiples Corning™ Costar™ proporcionan una solución ideal para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie.
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
  • Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 1,9 cm2
matriz, red, conjunto 6 x 4
Tipo de enlace Adherencia media
Color Transparente
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 3,4 mL
N.° de pocillos 24
Volumen de trabajo (métrico) De 0,38 a 0,57 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 5/Paq.