Learn More
Corning™ Microplacas transparentes de 96 pocillos de adherencia ultrabaja
El hidrogel unido de forma covalente minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas, la activación de enzimas y la activación celular. Las microplacas transparentes de adherencia ultrabaja de 96 pocillos Corning™ permiten la transducción de lentivirus de células precursoras humanas de osteoclastos.
Marca: Corning™ 7007
562.23 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Superficie de adherencia ultrabaja con hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas, la activación de enzimas y la activación celular
- La superficie es no citotóxica, biológicamente inerte y no degradable
- Fondos redondos con volumen total de 330 µl
- Volúmenes de trabajo recomendados de 75 a 200 µl
- Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos
- Envasadas individualmente
Especificaciones
Estándar | |
0,32 cm2 | |
Accesorio ultrabajo | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Accesorio ultrabajo | |
Tapas |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Estéril | |
Redondo | |
24/caja |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora