Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™ presentan una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 96 pocillos para la miniaturización y automatización de laboratorios.
183.62€ - 366.58€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Sin tratar |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Esterilidad | Forma del pocillo | Tapa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Esterilidad | Forma del pocillo | Tapa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10265362
|
Corning™
3788 |
Sin tratar | Estériles | Redondo | Con tapa |
328.04€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10367841
|
Corning™
3896 |
Sin tratar | Estériles | Fondo en V | Sin tapa |
243.14€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10035351
|
Corning™
3798 |
Sin tratar | No estéril | Redondo | Sin tapa |
273.48€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10631462
|
Corning™
3898 |
Tratado | No estéril | Fondo en V | Sin tapa |
366.58€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10296381
|
Corning™
3367 |
Sin tratar | Estériles | Redondo | Sin tapa |
183.62€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10163711
|
Corning™
3795 |
Sin tratar | Estériles | Redondo | Sin tapa |
247.27€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10766482
|
Corning™
3897 |
Sin tratar | No estéril | Fondo en V | Sin tapa |
299.14€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10216341
|
Corning™
3370 |
Sin tratar | Estériles | Plano | Con tapa |
292.28€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
- Poliestireno de calidad médica
- Volumen de pocillo: de 320 μl a 360 μl
- Volumen de trabajo: de 75 μl a 200 μl
- Opción de elegir entre fondo plano, redondo o Easy Wash™ plano o en forma de V
- Las opciones de superficie tratada no están recubiertas, no requieren manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones o ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
- Las dimensiones de la placa cumplen con los estándares propuestos del sector
Specifications
Estándar | |
Sin tratar | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 |