Learn More
Corning™ Sistema de tubo de clúster de 96 pocillos
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. El sistema de agrupación de tubos Corning™ es ideal para recogida de células, absorción celular y ensayos de unión de receptores, así como para radioinmunoensayos.
115.64€ - 245.67€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Polipropileno |
Color | Translúcido |
Volumen (métrico) | 1 ml |
Para utilizar con (equipo) | Microplaca estándar de 96 pocillos para cosecha de células, ensayos de captación celular y unión de receptores y radioinmunoanálisis, útil con pipetas mono y multicanal, además de en centrífugas y estaciones de trabajo robotizadas |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Formato | Cantidad | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Formato | Cantidad | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11763994
|
Corning™
4412 |
Tubo de clúster de microplaca de 8 tiras | Tira | 12 tiras/gradilla, 120 tiras/caja | No estéril |
230.10€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10681432
|
Corning™
4413 |
Tubo de clúster de microplaca de 8 tiras | Tira | 12/rack | Estéril |
242.70€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10256531
|
Corning™
4401 |
Tubo de clúster de microplaca | Tubo | A granel | No estéril |
115.64€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10085431
|
Corning™
4408 |
Tubo de clúster de microplaca de 8 tiras | Tira | A granel, 120 tubos/bolsa | No estéril |
146.72€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10285471
|
Corning™
4410 |
Tubo de clúster de microplaca | Tubo | 96/rack | No estéril |
236.06€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10690112
|
Corning™
4411 |
Tubo de clúster de microplaca | Tubo | 96/rack | Estéril |
245.67€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Práctico para la recogida y la transferencia de grandes volúmenes de placas de microtitulación
- Útil con pipetas multicanal y monocanal y en estaciones de trabajo robóticas y centrífugas
- Tubos individuales de 1.2 ml o tiras separables de ocho tubos; formato de placas de microtitulación
- Ensamblado en gradillas de 12 o 96 tubos; o disponible a granel
- Tanto los tubos como las gradillas son de polipropileno clarificado esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Translúcido | |
Microplaca estándar de 96 pocillos para cosecha de células, ensayos de captación celular y unión de receptores y radioinmunoanálisis, útil con pipetas mono y multicanal, además de en centrífugas y estaciones de trabajo robotizadas | |
96 |
Polipropileno | |
1 ml | |
0,033 oz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Sistema de tubo de clúster de 96 pocillos