Learn More
Corning™ Pipetas de aspiración desechables Costar™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
Envasadas a granel, estériles, 50/bolsa, 1000/caja
Envoltorio individual en envase de papel/plástico
Envoltorio individual en envase de plástico transparente
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
Descripción
- Construcción de poliestireno de una pieza
- Estériles y certificadas como apirógenas
- Sin graduaciones; sin tapón
- Forma de la punta: Redonda
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aspiración |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (imperial) | 10,9 in |
| Estilo de punta | Redondo |
| Tipo de empaquetado | Envoltorio individual en envase de papel/plástico |
| Volumen (imperial) | 0,067 oz |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Longitud (métrico) | 27,7 cm |
| Desechables | Sí |