Learn More
Corning™ Depósitos transparentes sin tratar HTS Transwell™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
N.° por paquete:
12/Pq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Descripción
- Para usar como bandeja de depósito con soportes permeables HTS Transwell
- Sin tratamiento para fijación celular
- Tamaño idéntico al de la placa de 24 pocillos estándar, pero con un solo pocillo rectangular
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Sistema de inserción de microplacas |
| Para utilizar con (equipo) | HTS Transwell™ Soportes permeables |
| N.º por caja | 48/Cajas de cartón |
| N.° por paquete | 12/Pq. |