Learn More
Corning™ Sistema de soporte permeable HTS Transwell™ de 96 pocillos
Ofrece un área de membrana para la migración o el crecimiento celular de 0,143 cm2. El sistema de soporte permeable de 96 pocillos Corning™ HTS Transwell™ es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 96 insertos como una única unidad.
190.56€ - 1840.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Área de cultivo | 0,143 cm2 |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10175562
![]() ![]() |
Corning™
3391 |
0,4 μm | 5/Paq. |
1836.07€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10625053
![]() ![]() |
Corning™
3381 |
0,4 μm | 1/Paq. |
402.48€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10399242
![]() ![]() |
Corning™
3392 |
1 μm | 5/Paq. |
1840.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10043832
![]() ![]() |
Corning™
3380 |
1 μm | 1/Paq. |
386.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10271593
![]() ![]() |
Corning™
3385 |
3 μm | 1/Paq. |
190.56€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10077792
![]() ![]() |
Corning™
3386 |
3 μm | 4/Paq. |
762.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10797023
![]() ![]() |
Corning™
3387 |
5 μm | 4/Paq. |
762.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10555673
![]() ![]() |
Corning™
3388 |
5 μm | 1/Paq. |
190.56€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diseño optimizado de automatización que utiliza puertos de alimentación multicanal y una superficie de agarre especializada
- Los insertos de membrana se han tratado para cultivo de tejidos con el fin de ofrecer una fijación celular óptima
- El área de crecimiento celular es de 0.143 cm2/pocillo, de un 20 a un 50 % mayor que los dispositivos de la competencia—
- Puertos de acceso basolaterales y apicales grandes que facilitan la recarga y el muestreo
- Diseño optimizado para automatización con puertos de alimentación multicanal, una superficie de agarre mejorada y código de barras
- Estéril, envasado individualmente
- La tapa minimiza la evaporación y protege contra la contaminación
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
Estéril | |
4,26 mm |
0,143 cm2 | |
Transparente | |
0,23 mL | |
Plano |