Learn More
Corning™ Tubos de microcentrífugas con tapón a presión Costar™
Cuenta con un tapón a presión con un cierre hermético que permite la apertura y cierre repetidos con superficies de tapón planas para facilitar el etiquetado. Los tubos de microcentrífugas con tapón a presión Corning™ Costar™ son compatibles con los principales rotores de microcentrífuga.
Marca: Corning™ 3621
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No se suministran estériles y son esterilizables en autoclave.
- Graduaciones externas y zona de escritura mate para facilitar la identificación de las muestras.
- El diseño con sellado positivo permite abrirlos y cerrarlos de forma continuada.
- Superficie plana para un etiquetado cómodo.
- Soporta un RCF máximo de 17 000 x g.
- Los tubos de microcentrífuga con bajo nivel de unión Costar tienen incorporada una tecnología de polímero enlazado que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos y permite una mejor recuperación de muestras.
- Sin ARNasa ni ADNasa.
Especificaciones
Tapón a presión | |
17000 xG | |
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
500/Paq. | |
No estéril | |
Tapón a presión |
Sin ARNasa/ADNasa | |
Microtubo | |
Polipropileno | |
1,7 ml | |
Polipropileno | |
5000/paq. | |
Sí | |
Cónicos |