Learn More
Corning™ Bandejas de reactivos Costar™ Netwell™, no estériles
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Descripción
- Los portadores y las asas Netwell especialmente diseñados permiten el procesamiento simultáneo de hasta 12 muestras por portador
- Las bandejas de reactivos de poliestireno están disponibles en blanco para el contraste colorimétrico de la reacción, o en negro para una mejor visibilidad de los cortes de tejido
- Cada kit de portador contiene ocho soportes y ocho asas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| N.º por caja | 200/caja |
| Color | Blanco |