Learn More
Corning™ Bandejas de reactivos Costar™ Netwell™, no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10621272 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. 10621272
Marca: Corning™ 3517
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los portadores Netwell™ con asas especialmente diseñados permiten el procesamiento simultáneo de hasta 12 muestras por portador
  • Los portadores y las asas Netwell especialmente diseñados permiten el procesamiento simultáneo de hasta 12 muestras por portador
  • Las bandejas de reactivos de poliestireno están disponibles en blanco para el contraste colorimétrico de la reacción, o en negro para una mejor visibilidad de los cortes de tejido
  • Cada kit de portador contiene ocho soportes y ocho asas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bandeja
N.° por paquete 25/Paq.
N.º por caja 200/caja
Color Negro