Learn More
Corning™ Tubos de PCR de polipropileno con tapón acoplado
Fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor. Los tubos de PCR Corning™ soportan fuerzas de hasta 10 000 x g.
Marca: Corning™ 6531
Descripción
Tlos tubos para PCR individuales están fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor Los tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, son esterilizables en autoclave a 121 °C y resisten la centrifugación a 10 000 x g.
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
Transparente | |
96/paquete | |
Bloques de calor para transferencia de calor rápida | |
No estéril | |
10.000 x g | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos para PCR de pared fina |
Transparente | |
0,2 ml | |
Polipropileno | |
Fondo cónico | |
Polipropileno | |
Abovedado | |
Tubo |