Learn More
Corning™ Cinta de sellado y tiras de tapones para placa Costar™ Thermowell™
Tienda Corning Productos
Descripción
Tiras de ocho tapones
- Para placas Thermowell de polipropileno de 96 pocillos
- Fabricadas con polipropileno de pared delgada
- Certificadas como libre de ARNasa y ADNasa
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- No se suministran estériles
- Solo para placas de policarbonato
- No se suministran estériles
- Permiten ver las muestras y son térmicamente estables hasta 100 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Tipo de producto | Cinta de sellado |
| Plate Compatibility | Placa de policarbonato |