Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de poliéster
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10357651 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Descripción:
12 insertos en una placa de 12 pocillos
12 insertos en una placa de 24 pocillos
6 insertos en una placa de 6 pocillos
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,67 cm2
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
12 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 10357651
Marca: Corning™ 3462
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye una membrana de poliéster transparente microscópicamente que se ha tratado para el cultivo de tejidos con el fin de mejorar la fijación y el crecimiento celulares. Proporciona una mejor visibilidad en la microscopía de contraste de fase y permite la evaluación de la viabilidad celular y la formación de monocapas.
  • Ideal para estudios de transporte, quimiotaxia, cocultivo y estudios de patogénesis microbiana
  • La fina membrana y la estructura de poro recto proporcionan un transporte y una migración celular homogéneos
  • El inserto autocentrado evita que los medios absorban líquidos entre el inserto y el pocillo exterior
  • Placa: Poliestireno virgen
  • Membrana: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 12 insertos en una placa de 12 pocillos
Área de cultivo 1,12 cm2
Material PET
Volumen del pocillo (métrico) 1,5 ml
Densidad de los poros 2x10(6)
Tamaño de poro 3 μm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Cantidad 12 insertos empaquetados en una placa de 12 pocillos, 4 placas por caja
N.º por caja 48 insertos, 4 placas/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 12