Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de poliéster
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10699141 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Descripción:
12 insertos en una placa de 12 pocillos
12 insertos en una placa de 24 pocillos
6 insertos en una placa de 6 pocillos
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,67 cm2
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
12 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 10699141
Marca: Corning™ 3452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una membrana de poliéster transparente microscópicamente que se ha tratado para el cultivo de tejidos con el fin de mejorar la fijación y el crecimiento celulares. Proporciona una mejor visibilidad en la microscopía de contraste de fase y permite la evaluación de la viabilidad celular y la formación de monocapas.
  • Ideal para estudios de transporte, quimiotaxis, cocultivo y estudios de patogénesis microbiana
  • La membrana delgada y la estructura de poros rectos proporcionan un transporte y migración de células congruentes
  • El separador de centrado automático impide que drenen los medios entre el separador y el pocillo externo
  • Placa: Poliestireno virgen
  • Membrana: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 6 insertos en una placa de 6 pocillos
Área de cultivo 4,67 cm2
Material PET
Volumen del pocillo (métrico) 2,6 mL
Densidad de los poros 2x10(6)
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Placa de pocillos
Diámetro exterior (métrico) 24 mm
Cantidad 6 insertos empaquetados en una placa de 6 pocillos, 4 placas por caja
N.º por caja 24 insertos, 4 placas/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6