Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de poliéster
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Descripción:
12 insertos en una placa de 12 pocillos
12 insertos en una placa de 24 pocillos
6 insertos en una placa de 6 pocillos
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,67 cm2
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
12 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
- Ideal para estudios de transporte, quimiotaxia, cocultivo y estudios de patogénesis microbiana
- La fina membrana y la estructura de poro recto proporcionan un transporte y una migración celular homogéneos
- El inserto autocentrado evita que los medios absorban líquidos entre el inserto y el pocillo exterior
- Placa: Poliestireno virgen
- Membrana: PET
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 12 insertos en una placa de 24 pocillos |
| Área de cultivo | 0,33 cm2 |
| Material | Poliéster |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,6 ml |
| Densidad de los poros | 4 x 10(6) poros/cm2 |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| Cantidad | 12 insertos empaquetados en una placa de 24 pocillos, 4 placas por caja |
| N.º por caja | 48 insertos, 4 placas/caja |
| Revestimiento de superficie | Tratado con TC |
| Mostrar más |