Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de policarbonato
El diseño de autocentrado patentado proporciona acceso independiente a la membrana apical y la membrana basolateral de la monocapa celular. La placa multipocillo Corning™ Transwell™ con insertos de membrana de policarbonato permeable es la solución ideal para el estudio de células independientes y dependientes de anclaje.
Marca: Corning™ 3415
381.88 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
- Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
- Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
- Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
- Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana translúcida de 10 µm
- Tamaños de poro que van desde 0,4 µm hasta 8 µm de diámetro
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- Se suministra en placas de pocillos múltiples
- La membrana se debe teñir para mejorar la visibilidad celular
- Estéril
Especificaciones
12 insertos/placa de 24 pocillos | |
Policarbonato | |
3 μm | |
Cultivo de células epiteliales y endoteliales; estudios de patogénesis microbiana, transporte, migración/invasión y cocultivo | |
4 placas; 12 insertos/placa | |
Transparente | |
Estériles |
0,33 cm2 | |
0,6 ml | |
Insertos microporosos precargado en placas de cultivo de tejidos | |
6,5 mm | |
Tratado con TC | |
Tratado con TC | |
24 |