Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de policarbonato
El diseño de autocentrado patentado proporciona acceso independiente a la membrana apical y la membrana basolateral de la monocapa celular. La placa multipocillo Corning™ Transwell™ con insertos de membrana de policarbonato permeable es la solución ideal para el estudio de células independientes y dependientes de anclaje.
Marca: Corning™ 3421
Detalles adicionales : Peso : 0.36360kg
Descripción
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
- Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
- Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
- Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
- Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana translúcida de 10 µm
- Tamaños de poro que van desde 0,4 µm hasta 8 µm de diámetro
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- Se suministra en placas de pocillos múltiples
- La membrana se debe teñir para mejorar la visibilidad celular
- Estéril
Especificaciones
12 insertos/placa de 24 pocillos | |
Policarbonato | |
5 μm | |
Cultivo de células epiteliales y endoteliales; estudios de patogénesis microbiana, transporte, migración/invasión y cocultivo | |
4 platos; 12 insertos/placa | |
Transparente | |
Estéril |
0,33 cm2 | |
0,6 ml | |
Insertos microporosos precargado en placas de cultivo de tejidos | |
6,5 mm | |
Tratado con TC | |
Tratado con TC | |
24 |