Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de policarbonato
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,7 cm2
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
- Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
- Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
- Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
- Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana translúcida de 10 µm
- Tamaños de poro que van desde 0,4 µm hasta 8 µm de diámetro
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- Se suministra en placas de pocillos múltiples
- La membrana se debe teñir para mejorar la visibilidad celular
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 12 insertos/placa de 12 pocillos |
| Área de cultivo | 1,12 cm2 |
| Material | Policarbonato |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1,5 ml |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Tipo | Insertos microporosos precargado en placas de cultivo de tejidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células epiteliales y endoteliales; estudios de patogénesis microbiana, transporte, migración/invasión y cocultivo |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| N.° por paquete | 4 placas; 12 insertos/placa |
| Revestimiento de superficie | Tratado con TC |
| Mostrar más |