Learn More
(-)-Cotinina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
(-)-Cotinine is used to activate a subpopulation of α3/ α6β2 nAChRs in monkey striatum. It binds nicotinic- and muscarinic-type acetylcholine receptors with minimal receptor desensitization and demonstrates antipsychotic drug-like properties in behavioral models, neuroprotective properties in neurodegenerative disease models, and enhances attention in a delayed matching-to-sample task.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en sulfóxido de dimetilo (100 mM), etanol (50 mg/ml, produciendo una solución clara, de color amarillo pálido a amarillo), metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en sulfóxido de dimetilo (100 mM), etanol (50 mg/ml, produciendo una solución clara, de color amarillo pálido a amarillo), metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (-)-Cotinine |
Punto de fusión | 34°C to 39°C |
Punto de ebullición | 145°C to 147°C (3 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 83099 |
Índice Merck | 14,2553 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM),ethanol (50mg/ml,yielding a clear,faint yellow to yellow solution),methanol and chloroform. |
Rotación óptica | −20° (c=1 in Ethanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.22 |