Learn More
ZVG™ Cotton Cleaning Cloths
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco calico
Multicolor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 100% cotton
- Predominantly seamless
- Lint-free, absorbent material
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Material | Cotton |
| Certificaciones/conformidad | DIN 61650 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad de embalaje | 10 kg |
| Esterilidad | No estéril |