Learn More
Sperian™ Guantes blancos de algodón y elastano Honeywell™
Click to view available options
Tamaño:
6/8
8/10
Tamaño de la unidad:
12 pares
paquete de 12
Descripción
- Corte industrial, borde ribeteado
- Ambidiestros y, por lo tanto, más rentables
- El tejido de algodón interlock garantiza el rendimiento mecánico del guante y absorbe el sudor de las manos para una mayor comodidad
- El punto ceñido proporciona al guante una sujeción perfecta y limita el penetración de la suciedad
- Tiene el puño acanalado garantizar un buen grado de comodidad en la muñeca y evitar el riesgo de que se quede atrapado
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Clase 5 |
| Estructura | Tejido de jersey |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Algodón, Elastano |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8/10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Operaciones de acabado en mecánica, relojería, joyería, fotografía. Manipulaciones que requieren guantes limpios sin pelusa. |
| Cantidad | 12/paq. |
| Longitud (métrico) | De 19,5 a 21 cm |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion