Learn More
Cole-Parmer™ Guantes de protección contra los peligros biológicos para autoclave
Click to view available options
Color:
Naranja
Descripción
- Resisten el calor hasta 232 °C
- Excelentes para su uso en cualquier entorno en el que se necesite disponer de protección térmica
- De color naranja brillante para una mayor visibilidad
- Lavar a máquina y secar en una secadora
Especificaciones
Especificaciones
Material del manguito | Algodón |
Color | Naranja |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | Universal |
Cantidad | 1/pack |
Resistente a | Altas temperaturas |
Longitud (métrico) | 330 mm |